Wichtige Dokumente
451185
Neodym(III)-carbonat Hydrat
99.9% trace metals basis
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Nd2(CO3)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.51 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: neodymium
mp (Schmelzpunkt)
114 °C (lit.)
SMILES String
O.[Nd+3].[Nd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Nd.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChIKey
CZXBEKQIOBCHSG-UHFFFAOYSA-H
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?