446416
Diethyl-2-ethyl-2-phenylmalonat
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.491 (lit.)
bp
185 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(CC)(C(=O)OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C15H20O4/c1-4-15(13(16)18-5-2,14(17)19-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
PKRVDBARWFJWEB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves