Wichtige Dokumente
446270
5-Ethyl-2,8-diisopropyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octan
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H25NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
Viskosität
30 cP(lit.)
bp
127 °C/15 mmHg (lit.)
Löslichkeit
polyols and organic solvents: soluble
Dichte
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC12COC(C(C)C)N1C(OC2)C(C)C
Anwendung
Moisture-scavenger.
Reactive diluent for urethane prepolymers. Replaces polyol component.
Reactive diluent for urethane prepolymers. Replaces polyol component.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hydrolyzed by water to yield a ketone and amino alcohol, which reacts with isocyanate groups.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)