Merck
446254
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-oxazolidin
90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H23NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.31
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
90%
Verunreinigungen
<5% 5-methyl-2-hexanone and 2-(ethylamino)ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
Viskosität
<100 cP, Brookfield(lit.)
bp
209 °C (lit.)
Löslichkeit
polyols and organic solvents: soluble
Dichte
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN1CCOC1(C)CCC(C)C
Anwendung
Moisture scavenger.
Reactive diluent for urethane prepolymers. Replaces polyol component.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Reaction with water yields a volatile ketone and an amino alcohol.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)