Merck
445371
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,α-Di-(2-naphthyl)-2-pyrrolidinmethanol
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H23NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +101°, c = 0.7 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
135-138 °C (lit.)
SMILES String
OC([C@H]1CCCN1)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)