Merck
444154
Sigma-Aldrich
Yttriumperchlorat -Lösung
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Yttrium triperchlorate
About This Item
Lineare Formel:
Y(ClO4)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.26
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
Assay
99.9% trace metals basis
Form
liquid
Konzentration
40 wt. % in H2O
Dichte
1.451 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Y+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Y/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
InChIKey
IVPOFHHOVYEBFC-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Flame over circleCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)