Merck
442135
Sigma-Aldrich
Tetraoctylphosphoniumbromid
97%
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)7]4P(Br)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
563.76
Beilstein:
4054965
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Verunreinigungen
<1.5% hydrobromic acid
mp (Schmelzpunkt)
38-43 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].CCCCCCCC[P+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)