Wichtige Dokumente
441082
Gallium(III)-phthalocyanin-hydroxid
Dye content 75 %
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H17GaN8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
599.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 75%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
λmax
695 nm
SMILES String
O[Ga]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)