Merck
440981
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Chlor-1,2-propandiol
97%
Synonym(e):
(R)-α-Glycerinchlorhydrin
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.54
Beilstein:
2202928
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Dampfdruck
0.04 mmHg ( 25 °C)
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −0.9°, neat
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.48 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
Dichte
1.321 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1
InChIKey
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
Anwendung
Used in the synthesis of (S)-(-)-pindolol and chuangxinmycin.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ishibashi, H. et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 42, 271-271 (1994)