Wichtige Dokumente
440264
Siliziumtetrachlorid
≥98%
Synonym(e):
STC, Tetrachlorsilan
About This Item
Dampfdichte
5.86 (vs air)
Dampfdruck
420 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥98%
Form
liquid
bp
57.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−70 °C (lit.)
Dichte
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
InChIKey
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
®Registered trademark of Dow Corning Corporation, U.S.A.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)