Merck
439762
Sigma-Aldrich
Holmium(III)-bromid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Holmium bromide, Holmium tribromide
About This Item
Lineare Formel:
HoBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.64
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: holmium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp (Schmelzpunkt)
919 °C (lit.)
Dichte
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Ho](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ho/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
MZNSYJWLQLXLHE-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.