Merck
439304
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlor-1-fluorpyridinium-tetrafluoroborat
technical grade, 85%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BCl2F5N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.79
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
technical grade
Assay
85%
mp (Schmelzpunkt)
211 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
F[B-](F)(F)F.F[n+]1cc(Cl)cc(Cl)c1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)