Wichtige Dokumente
438812
2-Acetyl-1-(benzolsulfonyl)-pyrrol
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
95-96 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1cccn1S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c1-10(14)12-8-5-9-13(12)17(15,16)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3
InChIKey
HJDMXZKPGSYRAE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)