Merck
438650
Sigma-Aldrich
6,8-Dichlor-3-methylchromon
97%
Synonym(e):
6,8-Dichloro-3-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6Cl2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
141-144 °C (lit.)
SMILES String
CC1=COc2c(Cl)cc(Cl)cc2C1=O
InChI
1S/C10H6Cl2O2/c1-5-4-14-10-7(9(5)13)2-6(11)3-8(10)12/h2-4H,1H3
InChIKey
PDDRNWBKVYJALI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
6,8-Dichloro-3-methylchromone is a heterocyclic building block, useful in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)