Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 119,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
mp
300-304 °C (lit.)
functional group
ester, nitrile
SMILES string
CC1=C(C#N)C(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C11H7NO3/c1-6-8-3-2-7(13)4-10(8)15-11(14)9(6)5-12/h2-4,13H,1H3
InChI key
GLGBPOSQDAZSIZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay ≥98% (TLC) | assay 98% |
| mp 300-304 °C (lit.) | mp 240-244 °C (lit.) | mp - | mp 296-299 °C (lit.) |
| functional group ester | functional group chloro, ester | functional group - | functional group ester |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?