Wichtige Dokumente
437840
4,4-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolidinon
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
167-172 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)CN(NC1=O)c2ccccc2
Anwendung
Photographic developer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)