Wichtige Dokumente
437506
Dimethylzinndiacetat
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CO2)2Sn(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
68-71 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[Sn](C)(C)OC(C)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)