Merck
437484
Sigma-Aldrich
Dichlor-methyl-octadecylsilan
95%
Synonym(e):
Methyl-octadecyl-dichlorsilan, Octadecyl-methyl-dichlorsilan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H40Cl2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.51
Beilstein:
1774816
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
185 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
~25 °C (lit.)
Dichte
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C19H40Cl2Si/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2,20)21/h3-19H2,1-2H3
InChIKey
GYWBHBXGYTYXRG-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)