Wichtige Dokumente
437107
Poly-(vinylidenchlorid-co-vinylchlorid)
powder, 240-320 μm particle size
About This Item
Form
powder
Zusammensetzung
vinylidene chloride, ~65 wt. %
Partikelgröße
240-320 μm
Schmelzviskosität
9,100 poise(185 °C) (100 sec-1)(lit.)
Übergangstemp.
Tm 164 °C
Dichte
1.73 g/mL at 25 °C
SMILES String
ClC=C.ClC(Cl)=C
InChI
1S/C2H2Cl2.C2H3Cl/c1-2(3)4;1-2-3/h1H2;2H,1H2
InChIKey
DHZSIQDUYCWNSB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver, Nose
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)