Wichtige Dokumente
437085
5-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,3-O-isopropyliden-D-ribonsäure-γ-lacton
97%
About This Item
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −47°, c = 0.8 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
72-74 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12
InChI
1S/C14H26O5Si/c1-13(2,3)20(6,7)16-8-9-10-11(12(15)17-9)19-14(4,5)18-10/h9-11H,8H2,1-7H3/t9-,10-,11-/m1/s1
InChIKey
VBPYRQYBEKHPKA-GMTAPVOTSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)