Wichtige Dokumente
437026
(S)-(+)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalendion
98%
Synonym(e):
(S)-(+)-8a-Methyl-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-1,6-naphthalindion, (S)-(+)-8a-Methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6(2H,7H)-naphthalendion, (S)-Miescher-Wieland Keton, Wieland-Miescher-Keton
About This Item
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +98°, c = 1.1 in benzene
mp (Schmelzpunkt)
50-52 °C (lit.)
SMILES String
C[C@]12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-11-6-5-9(12)7-8(11)3-2-4-10(11)13/h7H,2-6H2,1H3/t11-/m0/s1
InChIKey
DNHDRUMZDHWHKG-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)