Merck
436461
Sigma-Aldrich
Trimethyl cis,cis-1,3,5-tripropyl-1,3,5-cyclohexantricarboxylat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H36O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C (lit.)
SMILES String
CCC[C@]1(C[C@@](CCC)(C[C@@](CCC)(C1)C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)