Merck
436275
Sigma-Aldrich
Samarium(III)-2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionat
98%
About This Item
Lineare Formel:
Sm(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
700.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
98%
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Sm](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)