436003
Silber(I)-hydrogenfluorid
97%
Synonym(e):
Silber(I)-bifluorid
About This Item
Assay
97%
Form
crystalline
SMILES String
F.F[Ag]
InChI
1S/Ag.2FH/h;2*1H/q+1;;/p-1
InChIKey
BABIQFTUTNDWMB-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges