Wichtige Dokumente
434094
1,3-Bis-(trichlorsilyl)-2-methylenpropan
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(CH2SiCl3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
128-131 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Si](Cl)(Cl)CC(=C)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)