Merck
433772
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamid-dibenzylacetal
Synonym(e):
1,1-Dibenzyloxy-N,N-dimethylmethylamin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCH(OCH2C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.35
Beilstein:
2052397
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
118-120 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)C(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)