Merck
43303
Sigma-Aldrich
N-Alloc-1,3-propandiamin -hydrochlorid
≥97.0% (AT)
Synonym(e):
N-Alloc-1,3-diamino-propan -hydrochlorid, Allyl-N-(3-aminopropyl)-carbamat -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (AT)
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
SMILES String
Cl.NCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H14N2O2.ClH/c1-2-6-11-7(10)9-5-3-4-8;/h2H,1,3-6,8H2,(H,9,10);1H
InChIKey
KNZVKXKPJJFXRK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)