Merck
432024
Sigma-Aldrich
5,8-Diacetoxy-1,4-dihydro-1,4-methanonaphthalin
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
106-108 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc(OC(C)=O)c2[C@H]3C[C@H](C=C3)c12
InChI
1S/C15H14O4/c1-8(16)18-12-5-6-13(19-9(2)17)15-11-4-3-10(7-11)14(12)15/h3-6,10-11H,7H2,1-2H3/t10-,11+
InChIKey
GHNDBDFQIQQOER-PHIMTYICSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)