431877
5-Methyl-salicylsäure-methylester
96%
Synonym(e):
2-Hydroxy-5-methylbenzoesäure-methylester
About This Item
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.533 (lit.)
bp
241-243 °C/767 mmHg (lit.)
Dichte
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3
InChIKey
JQYUQKRFSSSGJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter