Merck
431842
Sigma-Aldrich
Samarium(II)-bromid
99.95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Br2Sm
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.17
UNSPSC-Code:
12352302
Assay
99.95%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)