Wichtige Dokumente
43119
α,α-Diphenyl-N-methyl-L-prolinol
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(S)-α,α-Diphenyl-N-methyl-(pyrrolidin-2-yl)-methanol
About This Item
Assay
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +55±3°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
mp (Schmelzpunkt)
66-72 °C
SMILES String
CN1CCC[C@H]1C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-19-14-8-13-17(19)18(20,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,20H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
InChIKey
XIJAGFLYYNXCAB-KRWDZBQOSA-N
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)