Wichtige Dokumente
429996
2,5-Dichlorterephthalsäure-dimethylester
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8Cl2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
SMILES String
COC(=O)c1cc(Cl)c(cc1Cl)C(=O)OC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)