Wichtige Dokumente
42830
2,3-Diphenyl-2,3-butandiol
technical, mixture of racemic and meso forms, ≥90% (GC)
About This Item
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
SMILES String
CC(O)(c1ccccc1)C(C)(O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H18O2/c1-15(17,13-9-5-3-6-10-13)16(2,18)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,17-18H,1-2H3
InChIKey
URPRLFISKOCZHR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)