Merck
427101
Sigma-Aldrich
Neodym(III)-iodid
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.9%
About This Item
Lineare Formel:
NdI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
524.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
anhydrous
Assay
99.9%
Form
beads
Partikelgröße
−10 mesh
SMILES String
I[Nd](I)I
InChI
1S/3HI.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
DKSXWSAKLYQPQE-UHFFFAOYSA-K
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)