Merck
426962
Supelco
Poly-(4-ethylstyrol-co-divinylbenzol)
mean pore size 100 Å, 300-1200 μm particle size
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Form
beads
Matrix
Poly(4-ethylstyrene-co-divinylbenzene)
Partikelgröße
300-1200 μm
Porengröße
100 Å mean pore size
55 % porosity
Dichte
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
Enthält keine funktionellen Gruppen. Polymeres Adsorbens zur Entfernung von löslichen organischen Verbindungen aus polaren Lösungsmitteln. Schnelle Adsorptions-/Desorptionskinetik für große organische Moleküle. Kein Abbau bei Temperaturen bis zu 150°C. Methanol ist ein gutes Regenerierungsmittel.
Anwendung
Poröse Kügelchen, die verschiedenste lösliche organische Verbindungen aus polaren Lösungsmitteln adsorbieren. Trennt aromatische Verbindungen aus Hydroxyl-Lösungsmitteln, wie aliphatischen Alkoholen, ab. Steroide und Emulgatoren werden ebenfalls adsorbiert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Enthält keine funktionellen Gruppen. Bis zu 150°C stabil. Schnelle Adsorption/Desorption-Kinetik für große organische Moleküle. Methanol ist ein gutes Regeneriermittel.
Physikalische Form
Harte, poröse, polymere Adsorberkügelchen
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable