Merck
425036
Sigma-Aldrich
Trifluormethansulfonsäure-1-naphthylester
97%
Synonym(e):
1-Naphthyltriflat
About This Item
Lineare Formel:
CF3SO3C10H7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.52 (lit.)
bp
97-98 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.405 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7F3O3S/c12-11(13,14)18(15,16)17-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChIKey
WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)