Wichtige Dokumente
424943
1,2-Hydrazindicarbonsäure-monoethylester-methylamid
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3NHCONHNHCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
141-144 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)NNC(=O)NC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?