Wichtige Dokumente
424323
D-(+)-Äpfelsäurediisopropylester
99%
About This Item
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]25/D +12.8°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
Dichte
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)OC(=O)C[C@@H](O)C(=O)OC(C)C
Vergleichbares Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)