Merck
424234
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-1,3-diethyldialuminoxan -Lösung
10 wt. % in toluene
About This Item
Lineare Formel:
{[C2H5Al(Cl)]2O}n
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Konzentration
10 wt. % in toluene
bp
111 °C
Dichte
0.885 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC[Al](Cl)O[Al](Cl)CC
Verpackung
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)