Merck
422134
Sigma-Aldrich
Bis-(pentamethylcyclopentadienyl)-zirkonium-dichlorid
97%
Synonym(e):
Decamethylzirkonocen-dichlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30Cl2Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Zr]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)