Wichtige Dokumente
421871
(R)-(+)-α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorbenzylalkohol
≥99%, ChiraSelect™
Synonym(e):
(R)-(+)-1-(Pentafluorphenyl)-ethanol
About This Item
Produktlinie
ChiraSelect™
Assay
≥99%
Optische Aktivität
[α]20/D +7.5°, c = 1 in pentane
mp (Schmelzpunkt)
41-42 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H](O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H5F5O/c1-2(14)3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2,14H,1H3/t2-/m1/s1
InChIKey
WYUNHWKTLDBPLE-UWTATZPHSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)