Merck
420905
Supelco
QUILON® S Chrom-Komplex -Lösung
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H35Cl4Cr2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
545.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
bp
~82 °C
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C
Dichte
0.924 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC1=[O][Cr](Cl)(Cl)O[Cr](Cl)(Cl)O1
Rechtliche Hinweise
DuPont Product
QUILON is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)