Merck
420689
Sigma-Aldrich
N-[Bis-(methylthio)-methylen]-p-toluolsulfonsäureamid
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SO2N=C(SCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
109-111 °C (lit.)
SMILES String
CS\C(SC)=N\S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)