Wichtige Dokumente
420670
Ethyl-3-oxo-4-(triphenylphosphoranyliden)butyrat
97%
Synonym(e):
3-Oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoic acid ethyl ester, 4-(Triphenylphosphoranylidene)acetoacetic acid ethyl ester, [3-(Ethoxycarbonyl)-2-oxopropylidene]triphenylphosphorane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
phosphine
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H23O3P/c1-2-27-24(26)18-20(25)19-28(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23/h3-17,19H,2,18H2,1H3
InChIKey
QYXSFVCJCUXGJH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Polysubstituted cyclopentanones via double Michael addition reactions
- Hydroindanes via asymmetric quadruple aminocatalytic three-component domino condensation and spirocyclization
- Oxocyclohexenecarboxylates by cyclocondensation
Reactant for preparation of:
- γ-(Dioxobutylidene)butenolides
- Chain conjugated 2H-pyran-5-carboxylates
- 2-Substituted pyridoacridines with antitumor activity by means of thermolysis
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?