Merck
420638
Sigma-Aldrich
5-(Trifluormethyl)-isoxazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2F3NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.348 (lit.)
Dichte
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7 °C - closed cup