Merck
420212
Sigma-Aldrich
(R)-2-Acetoxy-3,3-dimethyl-butyronitril
99%
Synonym(e):
(R)-1-Cyan-2,2-dimethyl-1-propyl-acetat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CCH(O2CCH3)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +106°, c = 5 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.416 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
Dichte
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[C@@H](C#N)C(C)(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)