Merck
419990
Sigma-Aldrich
(+)-Essigsäure-(1S,2S,5R)-neomenthylester
99%
Synonym(e):
(+)-Neomenthyl-acetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.30
Beilstein:
2208504
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +48°, c = 8 in benzene
bp
81 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-38 °C (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OC(C)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)