Merck
419958
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-Verbenon
≥99%
Synonym(e):
(1S,5S)-2-Pinen-4-on, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
Beilstein:
1907623
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
≥99%
Optische Aktivität
[α]20/D −142°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
227-228 °C (lit.)
Dichte
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChIKey
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)