Merck
419850
Sigma-Aldrich
1,2-Bis-(dimethylsilyl)-benzol
98%
Synonym(e):
o-Phenylen-bis-(dimethylsilan)
About This Item
Lineare Formel:
C6H4[SiH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.42
Beilstein:
2937027
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.51 (lit.)
bp
101 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[SiH](C)c1ccccc1[SiH](C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10(9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
InChIKey
QAUCEYVYCBYVDK-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bulletin de la Societe Chimique De France, 129, 667-667 (1993)
Organometallics, 11, 2639-2639 (1992)