Merck
419265
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetrabutyl-1,6-hexandiamin
96%
About This Item
Lineare Formel:
[-(CH2)3N[(CH2)3CH3]2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.63
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
83 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCN(CCCC)CCCCCCN(CCCC)CCCC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)